Läs mer
Natriumtiosulfatkoncentrat, för 1L standardlösning, 0,01 M Na2S2O3 (0,01N), Solstice
Produktkod. 15625260
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15625260 6 x 1 Ea. Paket med 6
15615260 1 Pc. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15625260 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 382436X1EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4120.00 SEK
    1031.87 SEK / Paket med 6
    Save 3088.13 SEK
    74% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-01-2027
för 1L standardlösning, 0,01 M Na2S2O3 (0,01N)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7772-98-7 , 7732-18-5
Molekylformel Na2O3S2
Molekylvikt (g/mol) 158.10
MDL-nummer MFCD00003499
InChI-nyckel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
IUPAC-namn dinatrium;dioxid-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 100 °C
Kemiskt namn eller material Sodium thiosulfate concentrate
Namnnotering För 1L standardlösning, 0,01 M Na2S2O3 (0,01N)
CAS Min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%, ≤5.0000%
Fysisk form Koncentrera
Kvantitet 6 x 1 Ea.
Förpackning Ampull
Densitet 1.0 g/cm3
Linjär formel Na2S2O3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 158.11