Läs mer
Natriumtiosulfatkoncentrat, För 1L standardlösning, 0,1 M Na2S2O3 (0,1N), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium thiosulfate concentrate |
| Kvantitet | 1 Pc. |
| Molekylformel | Na2O3S2 |
| Linjär formel | Na2S2O3 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Synonym | sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt |
| InChI-nyckel | AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
| IUPAC-namn | dinatrium;dioxid-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.10 |
| Visa mer |