Läs mer
Natriumtiosulfatkoncentrat, för 1L standardlösning, 0,1 M Na2S2O3 (0,1N), Solstice
Produktkod. 15655240 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15655240 6 x 1 Ea. Paket med 6
15645240 1 Pc. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15655240 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 382006X1EA
 Begränsad artikel
I lager
för 1L standardlösning, 0,1 M Na2S2O3 (0,1N)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-17-7 , 6132-02-1 , 7732-18-5
MDL-nummer MFCD00003499
ChEBI CHEBI:32150
Specifikationer
Kokpunkt 100 °C
Kemiskt namn eller material Sodium thiosulfate concentrate
Namnnotering För 1L standardlösning, 0,1 M Na2S2O3 (0,1N)
CAS Min % ≥20.0000%
CAS Max % ≤40.0000%, ≤0.1000%, ≤59.9000%
Fysisk form Koncentrera
Kvantitet 6 x 1 Ea.
Förpackning Ampull
Molekylformel H10Na2O8S2
Linjär formel Na2S2O3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
InChI-nyckel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
Molekylvikt (g/mol) 248.172
PubChem CID 61475
Formel vikt 158.11