Läs mer
Sodium Thiosulfate, Honeywell
Produktkod. 15652050 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
Produktkod. 15652050
Brand: Honeywell Research Chemicals 217263250G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7772-98-7
Molekylformel Na2O3S2
Molekylvikt (g/mol) 158.10
MDL-nummer MFCD00003499
InChI-nyckel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Thiosulfate
Kvantitet 250 g
Linjär formel Na2S2O3
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane
Formel vikt 158.11g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet ReagentPlus