Läs mer
Natriumtiosulfatpentahydrat, 99,5 %, för analys
Produktkod. 10153930 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10153930 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10696052 1 kg Plastflaska 1kg
10135163 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10153930 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 202850025
 Begränsad artikel
I lager
Reduktionsreagens | CAS: 10102-17-7 | Na2O3S2·5H2O | 248,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-17-7
Molekylformel Na2O3S2·5H2O
Molekylvikt (g/mol) 248.18
MDL-nummer MFCD00149186
InChI-nyckel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-namn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
LEDER O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium thiosulfate pentahydrate
Smältpunkt 48,5 °C
Färg Vitt
pH 6 till 8,4 (5 % soln vid 25 °C)
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 2.5 kg
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.72, 1.7200g/mL
Analysprocentintervall 99,5 till 101 % (Jodimetri)
Nedbrytningsinformation >45 °C
Linjär formel Na2S2O3·5H2O
Merck Index 15, 8821
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 680 g/L (20 °C). Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i alkohol, lösliga i terpentin
Formel vikt 248.18
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.