Läs mer
Sodium thiosulfate pentahydrate, 99+%, extra pure
Produktkod. p-3735156 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25kg
Produktkod. 10724071
Brand: Thermo Scientific Acros 123370010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10102-17-7 | Na2O3S2·5H2O | 248.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-17-7
Molekylformel Na2O3S2·5H2O
Molekylvikt (g/mol) 248.18
MDL-nummer MFCD00149186
InChI-nyckel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-namn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
LEDER O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium thiosulfate pentahydrate
Smältpunkt 48.5°C
Färg Färglös till Vit
pH 6 to 8.4 (10% soln. at 20°C)
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99.0 to 101% (Iodimetry)
Linjär formel Na2S2O3·5H2O
Merck Index 15, 8821
Löslighetsinformation Solubility in water: 680g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in turpentine
Formel vikt 248.18
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.72, 1.7200g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.