Läs mer
Natriumtiosulfatpentahydrat, 99+%
Beskrivning
Natriumtiosulfatpentahydrat används som analytiskt reagens i laboratorier. Det används i fotografisk bearbetning och vid guldutvinning. Dess alkylerade derivat S-alkyltiosulfonater kallas Bunte-salter. Det är involverat i framställningen av tioglykolsyra. Dessutom används det för att avklorinera kranvatten, för att avlägsna fri brom ur lösningen och för att kontrollera pH i blekmedelslösningar med vätskeindikatorer. Andra användningar inkluderar garvning av läder, som en aktiv komponent i handvärmare, i kemiska värmedynor och som ett anjoniskt surfaktant för att underlätta spridningen av farmaceutiska preparat.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Natriumtiosulfatpentahydrat används som analytiskt reagens i laboratorier. Det används i fotografisk bearbetning och vid guldutvinning. Dess alkylerade derivat S-alkyltiosulfonater kallas Bunte-salter. Det är involverat i framställningen av tioglykolsyra. Dessutom används det för att avklorinera kranvatten, för att avlägsna fri brom ur lösningen och för att kontrollera pH i blekmedelslösningar med vätskeindikatorer. Andra användningar inkluderar garvning av läder, som en aktiv komponent i handvärmare, i kemiska värmedynor och som ett anjoniskt surfaktant för att underlätta spridningen av farmaceutiska preparat.
Löslighet
Löslig i vatten. Olöslig i alkohol.
Anteckningar
Oförenlig med natriumnitrat, syror, starka oxidationsmedel, jodid, silversalter, kvicksilversalter och bly.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 100 °C (på -5H2O) |
| Kemiskt namn eller material | Sodium thiosulfate pentahydrate |
| Smältpunkt | 48 °C |
| pH | 6,5 till 8,0 |
| Fysisk form | Kristallint pulver och/eller kristaller |
| Kvantitet | 2500 g |
| Odör | Luktfritt |
| Densitet | 1.69 |
| Linjär formel | Na2S2O3·5H2O |
| Merck Index | 14,8694 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.