Läs mer
Natriumtiosulfatpentahydrat, ACS, 99,5–101,0 %
Description
Natriumtiosulfatpentahydrat används som analytiskt reagens i laboratorier. Det används vid fotografisk bearbetning och vid guldutvinning. Dess alkylerade derivat, S-alkyltiosulfonater, kallas Bunte-salter. Det är involverat i framställningen av tioglykolsyra. Dessutom används det för att avklorinera kranvatten, för att ta bort fritt brom från lösningar och för att kontrollera pH-värdet i blekmedelslösningar med vätskeindikatorer. Andra användningsområden inkluderar garvning av läder; som en aktiv komponent i handvärmare och kemiska värmedynor samt som ett anjoniskt surfaktant för att underlätta spridningen av läkemedelspreparat.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Kokpunkt | 100 °C-5H{2}O |
| Kemiskt namn eller material | Sodium thiosulfate pentahydrate |
| Smältpunkt | 48 °C |
| Namnnotering | För ACS-analys |
| Färg | Färglös |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 500 g |
| Odör | Luktfritt |
| Utseende | Färglös kristallin |
| Analysprocentintervall | 99.5-101.0% |
| Afficher plus |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.