Läs mer
Sodium Thiosulfate Pentahydrate, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
H10Na2O8S2, CAS-nummer-10102-17-7, ametox, antiklor, ccris 3952, dinatriumtiosulfatpentahydrat, natriumhyposulfitpentahydrat, natriumtiosulfatpentahydrat, natriumtiosulfat, pentahydrat, tiosvavelsyra, tennverta, dinatriumsalt, tennverta, dinatriumsalt unii-hx1032v43m, 500g, CHEBI:32150, vit
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 48,5 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 6.0 till 8.4 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 1 kg |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Formel vikt | 248,18 g/mol |