Läs mer
Sodium Thiosulfate Pentahydrate, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10294250 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10294250 500 g Pulverburk av plast 500g
10090350 1 kg Pulverburk av plast 1kg
10192250 3 kg Pulverburk av plast 3kg
10723811 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10294250 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/7240/53
Request Bulk or Custom Format
H10Na2O8S2, CAS-nummer-10102-17-7, ametox, antiklor, ccris 3952, dinatriumtiosulfatpentahydrat, natriumhyposulfitpentahydrat, natriumtiosulfatpentahydrat, natriumtiosulfat, pentahydrat, tiosvavelsyra, tennverta, dinatriumsalt, tennverta, dinatriumsalt unii-hx1032v43m, 500g, CHEBI:32150, vit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-17-7
Molekylformel H10Na2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 248.172
MDL-nummer 149186
InChI-nyckel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-namn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
LEDER O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Smältpunkt 48.5°C
Färg Vitt
pH 6.0 to 8.4
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Formel vikt 248.18g/mol
Förpackning Pulverburk av plast