Läs mer
Sodium Thiosulfate Pentahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10645122 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2 kg
3 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2kg
3kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10645122 1 kg 1kg
11483723 500 g 500g
11433693 2 kg 2kg
10080350 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10645122 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/7200/60
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 10102-17-7
Molekylformel H10Na2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 248.172
MDL-nummer 149186
InChI-nyckel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-namn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
LEDER O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Smältpunkt 48,5 °C
Färg Vitt
pH 6.0 till 8.4
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 248,18 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast