Läs mer
Sodium Thiosulfate Pentahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 48,5 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 6.0 till 8.4 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 248,18 g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |