Läs mer
Natriumtiosulfat pentahydrat, puris., Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15661350
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
5 kg
4 x 5 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
5kg
Paket med 4
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15661350 5 kg 5kg
15651350 500 g 500g
15631350 2.5 kg 2.5kg
15671350 6 x 2.5 kg Paket med 6
15641350 4 x 5 kg Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15661350 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 134795KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2250.00 SEK
    2059.23 SEK / 5kg
    Save 190.77 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-04-2027
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer av BP, European Pharmacopoeia, USP , 99-101 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-17-7
Molekylformel H10Na2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 248.172
MDL-nummer MFCD00149186
InChI-nyckel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-namn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
LEDER O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Thiosulfate Pentahydrate
Namnnotering Uppfyller den analytiska specifikationen för Ph. Eur.BP, USP
Fysisk form Crystalline Solid
Kvantitet 5 kg
Linjär formel Na2S2O3 · 5H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 248.18
Procent renhet 99 till 101 %
Kvalitet puriss.