Läs mer
Natriumtiosulfatpentahydrat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Solstice
Produktkod. 15673450
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
50kg
5kg
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15673450 1 kg 1kg
15683450 500 g 500g
15603460 5 kg 5kg
15613460 6 x 1 kg Paket med 6
15693450 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15673450 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 314591KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.09 SEK
    660.25 SEK / 1kg
    Save 59.84 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-17-7
Molekylformel H10Na2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 248.172
InChI-nyckel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-namn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
LEDER O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Thiosulfate Pentahydrate
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Kvantitet 1 kg
Linjär formel Na2S2O3 · 5H2O
MDL-nummer MFCD00149186
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 248,18 g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS/puriss. pa
Produktbeteckning
  • Sodium thiosulfate pentahydrate