Läs mer
Sodium Thiosulfate Pentahydrate, Supelco™
Produktkod. 15854840
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15854840 1 kg 1kg
15844840 500 g 500g
15827480 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15854840 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1065161000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
For analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-17-7
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Thiosulfate Pentahydrate
Smältpunkt 48°C
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00149186
Synonym Sodium thiosulfate pentahydrate, Antichlor, Sodium thiosulfate pentahydrate
Molekylvikt (g/mol) 248.18
Kvalitet Research
Densitet 1.74 g/cm3 at 20°C