Läs mer
Natriumtiosulfatpentahydrat, TRC
Produktkod. 30426148
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30426148 10 g
1 options
Produktkod. 30426148 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS67364510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Thiosulfate Pentahydrate
CAS 10102-17-7
Molekylformel 2 Na . O3 S2 . 5 H2 O
Kvantitet 10 g
Synonym Thiosulfuric acid (H2S2O3)','sodium salt','hydrate (1:2:5), Thiosulfuric acid (H2S2O3)','disodium salt','pentahydrate (9CI), Thiosulfuric acid','disodium salt','pentahydrate (8CI), Disodium thiosulfate pentahydrate, Disodium thiosulphate pentahydrate, Hypo, Sodium thiosulfate (Na2S2O3) pentahydrate, Sodium thiosulfate pentahydrate, Sodium thiosulfate pentahydrate (Na2S2O3.5H2O)
InChI formel InChI=1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
LEDER O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)[S-]
Molekylvikt (g/mol) 248.18
Formel vikt 247.9612