Läs mer
Natriumtiosulfatlösning, 0,0394M, Solstice
Produktkod. 15604860 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
5 L
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15604860 1 L 1 L
15624860 5 L 5 L
15614860 5 L 5 L
15634860 6 x 1 L Paket med 6
15694850 10 L 10 L
15684850 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15604860 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 352241L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1125.00 SEK
    1031.47 SEK / 1 L
    Save 93.53 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
Volymetrisk, 0,0394 M Na2S2O3 (0,0394N), för bestämning av jodadsorptionstal enligt ASTM D 1510
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7772-98-7 , 7732-18-5
Molekylformel Na2O3S2
Molekylvikt (g/mol) 158.10
MDL-nummer MFCD00003499
InChI-nyckel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium thiosulfate solution
Fysisk form Liquid
Kvantitet 1 L
Linjär formel Na2S2O3
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn dinatrium;dioxid-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan
Formel vikt 158,11 g/mol
Densitet 1,01 g/ml vid 20 °C