Läs mer
Natriumtiosulfatlösning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardkoncentrat, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10558240 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ampull
Förpackningsstorlek:
1 ampull
Produktkod. Kvantitet unitSize
10558240 1 ampull 1 ampull
1 options
Produktkod. 10558240 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/7950C/05
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Natriumtiosulfatlösning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardkoncentrat, för volymetrisk analys, Fisher Chemical , Kvantitet: 1AMP, Förpackning: Ampull, Kokpunkt: 100 grader C, Färglös, MDL-nummer: 3499, Fysisk form: Flytande
För volymetrisk analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
CAS 7772-98-7
Kokpunkt 100 °C
Molekylformel Na2O3S2
MDL-nummer MFCD00003499
InChI-nyckel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
IUPAC-namn dinatriumpentahydratsulfanidsulfonat
Molekylvikt (g/mol) 158.10
Förpackning Ampull
Kvantitet 1 ampull
Fysisk form Vätska