Läs mer
Natriumtiosulfatlösning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardkoncentrat, för volymetrisk analys, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
6AMP, Ampull
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Färglös |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 6 AMP |
| MDL-nummer | 3499 |
| Förpackning | Ampull |