Läs mer
Natriumtiosulfatlösning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10243960 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
5 L
10 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10243960 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
10753694 5 L HDPE plastflaska 5 L
10121910 10 L Väska i låda 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10243960 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/7950/17
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7772-98-7 | Molekylformel: Na2O3S2 | Molekylvikt: 158,10 g/mol
Natriumtiosulfatlösning 0,1M (0,1N), NIST standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7772-98-7
Molekylformel Na2O3S2
Molekylvikt (g/mol) 158.10
MDL-nummer MFCD00003499
InChI-nyckel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-namn dinatriumsulfanidsulfonat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifikationer
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2.5 L
Förpackning HDPE plastflaska