Läs mer
Natriumtiosulfatlösning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10429180 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10429180 1 L HDPE plastflaska 1 L
1 options
Produktkod. 10429180 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/7950/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.00 SEK
    406.17 SEK / 1 L
    Save 136.83 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
H10Na2O8S2, CAS-nummer-10102-17-7, ametox, antiklor, ccris 3952, dinatriumtiosulfatpentahydrat, natriumhyposulfitpentahydrat, natriumtiosulfatpentahydrat, natriumtiosulfat, pentahydrat, tiosvavelsyra, tennverta, dinatriumsalt, tennverta, dinatriumsalt unii-hx1032v43m, 1L, CHEBI:32150
H10Na2O8S2, ametox, antiklor, CCRIS 3952, dinatriumtiosulfatpentahydrat, natriumhyposulfitpentahydrat, natriumtiosulfatpentahydrat, natriumtiosulfat, pentahydrat, tiosulfursyra, dinatriumsalt, pentahydrat, tinver, unii-hx1032v43m, 1L, CHEBI:32150
Färdig att använda; För volymetrisk analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Molekylformel H10Na2O8S2
MDL-nummer 149186
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
InChI-nyckel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
Molekylvikt (g/mol) 248.172
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Förpackning HDPE plastflaska