Läs mer
Natriumtiosulfatlösning, 0,2 M, Solstice
Produktkod. 15694860 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
5 L
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15694860 6 x 1 L Paket med 6
15664860 1 L 1 L
15684860 5 L 5 L
15674860 5 L 5 L
15654860 10 L 10 L
15644860 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15694860 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 352336X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8905.00 SEK
    8162.93 SEK / Paket med 6
    Save 742.07 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Volymetrisk, 0,2 M Na2S2O3 (0,2N)
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7772-98-7
Molekylformel Na2O3S2
Molekylvikt (g/mol) 158.10
MDL-nummer MFCD00003499
InChI-nyckel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium thiosulfate solution
Namnnotering volymetrisk, 0,2 M Na2S2O3 (0,2N)
Fysisk form Crystals
Kvantitet 6 x 1 L
Linjär formel Na2S2O3
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn dinatrium;dioxid-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan
Formel vikt 158.11
Procent renhet ≥98%