Learn More
Sodium Thiosulfate Solution, 0.2M, Solstice
Beskrivelse
Solstice's high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Tekniske data
Tekniske data
| Physical Form | Crystals |
| Quantity | 6 x 1 L |
| Linear Formula | Na2S2O3 |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| IUPAC Name | disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane |
| Formula Weight | 158.11 |
| Percent Purity | ≥98% |
| Chemical Name or Material | Sodium thiosulfate solution, volumetric, 0.2 M Na2S2O3 (0.2N) |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?