missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Natriumtiosulfatlösning, 0,2M, Honeywell Fluka™

Produktkod. p-7072161 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
5 L
Paket med 6
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15664860

Brand: Honeywell-Fluka 352331L

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Volumetrisk, 0,2 M Na2S2O3 (0,2N)

Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:

  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda

  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar


TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7772-98-7
Molekylformel Na2O3S2
Molekylvikt (g/mol) 158.10
MDL-nummer MFCD00003499
InChI-nyckel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium thiosulfate solution
Kvantitet 1 L
Linjär formel Na2S2O3
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn dinatrium;dioxid-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan
Formel vikt 158.11g/mol
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.