Läs mer
Natriumtiosulfatlösning, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16301136 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 gal.
Förpackning:
Cubitainer
Produktkod. Kvantitet Förpackning
16301136 1 gal. Cubitainer
1 options
Produktkod. 16301136 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer 182002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Framställd med dubbelavjoniserad, ASTM Typ I Vatten och förpackad i en cubitainer för att maximera matrisens hållbarhet. SPEX CertiPrep™ Natriumtiosulfatlösningar framställs av ACS Grade, mikrokristallin Na 2 S 2 O 3 5·H 2 O.
  • Idealisk för ASTM D1510 applikationer
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amyl Alcohol, H2O
CAS 71-41-0, 7732-18-5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 gal.
Analysprocentintervall 100%
Molekylformel C5H12O
MDL-nummer MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
Synonym 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
InChI-nyckel AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCO
IUPAC-namn pentan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 88.15
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
Formel vikt 158.11 g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.0394 N
Förpackning Cubitainer