Läs mer
Sodium Thiosulfate, Supelco™
Produktkod. 15834840
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15834840 2.5 kg 2.5kg
15817480 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15834840 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1065122500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Anhydrous EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7772-98-7
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Thiosulfate
Kvantitet 2.5 kg
MDL-nummer MFCD00003499
Synonym Sodium thiosulfate, Antichlor, Sodium thiosulfate
Molekylvikt (g/mol) 158.11
Kvalitet Research
Densitet 1.67 g/cm3 at 20°C