Läs mer
Natriumtiosulfat, TRC
Produktkod. 30422168
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30422168 100 g
1 options
Produktkod. 30422168 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS673640100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Thiosulfate
CAS 7772-98-7
Kvantitet 100 g
Molekylformel 2 Na . O3 S2
Synonym Thiosulfuric acid (H2S2O3)','sodium salt (1:2), Thiosulfuric acid (H2S2O3)','disodium salt (9CI), Thiosulfuric acid','disodium salt (8CI), Ametox, Antichlor, Chlorine Control, Chlorine Cure, Declor-It, Desilube 88, Disodium thiosulfate, Disodium thiosulphate, Hypo, S-Hydril, Sodium hyposulfite, Sodium oxide sulfide (Na2S2O3), Sodium thiosulfate, Sodium thiosulfate (Na2S2O3), Sodium thiosulfate anhydrous, Sodium thiosulphate, Sodothiol, Sulfactol, Sulfothiorine
InChI formel InChI=1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)[S-]
Molekylvikt (g/mol) 158.11
Formel vikt 157.9084