Läs mer
Natriumtiosulfat 0,1 M (0,1 N) analytisk volumetrisk lösning (AVL ), Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
Beschreibung
- Titrering, Standard Titrant, Standardlösning, Standardlösning, Referensstandard, Referensmaterial
- Noggrann, stabil, reproducerbar och helt faktoriserad.
- Titreringar utförda med denna produkt, uppvisar definierad stökiometri, är kvantitativa, skapar en jämvikt som är definitiv och snabb och ger entydiga resultat.
- Stabiliteten är bevisad (antingen öppnad eller oöppnad) för denna produkts hållbarhetstid.
- Certifierad av ’Reagecon s ISO 17025 Ackrediterad testmetod (INAB Ref: 264T).
- Certifierad enligt en specifikation av± 0,1 %.
- Produkten är ett reagens med känd koncentration, som dispenseras från en byrett eller annan dispenseringsapparat till ett prov (analyt), tills en reaktion mellan de två vätskorna bedöms vara fullständig.
- Kan användas för manuell titrering, eller automatisk titrering, för att bestämma ändpunkterna genom detektering av någon av flera egenskaper.
- Oxidations-/reduktionstitreringar beror på förändringar i elektropotentialen hos oxidationsreduktionssystemet och involverar alltid en reaktion mellan ett oxiderande och reducerande par.
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | Noggrannhet ±0,01 % |
| Förpackning | HDPE-flaska GL45 |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 0.1 M |
| Teknik | Titrering |
| Kvantitet | 1 l |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?