Läs mer
Natriumtiosulfat 0,1 mol/L (0,1 N) i vattenlösning, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 10526622 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
10 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10526622 1 L 1 L
10698331 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10526622 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 7101.1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Laboratoriereagens
Kemiska identifierare
CAS 7772-98-7
Molekylformel Na2O3S2
Molekylvikt (g/mol) 158.10
MDL-nummer MFCD00003499
InChI-nyckel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym Sodium hyposulphite , di-Sodium thiosulphate
IUPAC-namn dinatriumpentahydratsulfanidsulfonat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifikationer
Kvantitet 1 L
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.0997 - 0.1003 mol/L
Förpackning Plastflaska