Läs mer
Natriumtiosulfat 0,1 mol/L (0,1 N) i vattenlösning, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 10698331 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
10 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10698331 10 L 10 L
10526622 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10698331 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 7101.9010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-02-2027
Laboratoriereagens
Kemiska identifierare
CAS 7772-98-7
Molekylformel Na2O3S2
Molekylvikt (g/mol) 158.10
MDL-nummer MFCD00003499
InChI-nyckel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym Sodium hyposulphite , di-Sodium thiosulphate
IUPAC-namn dinatriumpentahydratsulfanidsulfonat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifikationer
Kvantitet 10 L
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.0997 - 0.1003 mol/L
Förpackning Plastbehållare