Läs mer
Natriumtiosulfat koncentrerad volumetrisk lösningsampull, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11566713 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
1 Ampule
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 11566713
Brand: Reagecon TC00121L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fullständigt faktoriserad, hög renhet, stabil produkt, utvecklad och testad för titrering.
  • Använd för att göra 1 L 0,012 5M (0,0125 N) natriumtiosulfat
  • Titrering, Standard Titrant, Standardlösning, Standardlösning, Referensstandard, Referensmaterial
  • Noggrann, stabil, reproducerbar och helt faktoriserad.
  • Titreringar utförda med denna produkt, uppvisar definierad stökiometri, är kvantitativa, skapar en jämvikt som är definitiv och snabb och ger entydiga resultat.
  • Stabiliteten är bevisad (antingen öppnad eller oöppnad) för denna produkts hållbarhetstid.
  • När produkten är noggrant utspädd till en liter i en mätkolv, kan den sedan användas som en analytisk mätlösning, enligt en specifikation av± 0,2 %.
  • Produkten måste spädas noggrant till en liter, i en mätkolv under kontrollerade temperaturförhållanden, för optimal prestanda.
  • Produkten är ett reagens med känd koncentration, som dispenseras från en byrett eller annan dispenseringsapparat till ett prov (analyt), tills en reaktion mellan de två vätskorna bedöms vara fullständig.
  • Kan användas för manuell titrering, eller automatisk titrering, för att bestämma ändpunkterna genom detektering av någon av flera egenskaper.
Specifikationer
Beskrivning Accuracy 0.2%
Förpackning Ampull
Fysisk form Vätska
Koncentration 0.0125 M
Teknik Titration
Kvantitet 1 Ampule