Specifikationer
| CAS | 10102-17-7 |
| pH | 6,0 till 8,4 (5 % lösning vid 25 °C) |
| Kvantitet | 1 L |
| Analysprocentintervall | 99,5 till 101,0 % |
| Molekylformel | H10Na2O8S2 |
| MDL-nummer | MFCD00149186 |
| InChI-nyckel | PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
| IUPAC-namn | dinatriumpentahydratsulfanidsulfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.17 |
| Visa mer |