Läs mer
Natriumtiosulfatlösning, 0,1 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12900774 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12900774 100 mL 100ml
12983624 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12900774 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer SOL 126 100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Thiosulphate Solution
Koncentration 0.1 M
Kvantitet 100 mL