Läs mer
Natriumtenn(IV)oxidhydrat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11381549
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381549 100 g 100g
11371549 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381549 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014021.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12058-66-1 | Na2O3Sn | 212.69 g/mol
Natriumtenn(IV)oxid används som betningsmedel, brandhämmande textilier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12058-66-1
Molekylformel Na2O3Sn
Molekylvikt (g/mol) 212.69
MDL-nummer MFCD00014241
InChI-nyckel TVQLLNFANZSCGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium stannate, sodium tin oxide, tin sodium oxide, sodium stannate iv, disodium tin trioxide, unii-jc8111zn4w, stannate sno32-, disodium, disodium stannate, disodium dioxido oxo tin, natriumstannat
PubChem CID 25501
LEDER [Na+].[Na+].[O-][Sn]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tin(IV) oxide hydrate
Smältpunkt 140°C (decomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,8677
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn dinatrium;dioxid(oxo)tenn
Formel vikt 212.67 (Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Odör Odorless
Känslighet Air Sensitive
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium tin(IV) oxide hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tin(IV) oxidehydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.