Läs mer
Natriumtenn(IV)oxidtrihydrat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11488527
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488527 100 g 100g
11498527 500 g 500g
11408537 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18611.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12209-98-2 | H6Na2O6Sn | 266.732 g/mol
Natriumtenn(IV)oxidtrihydrat används vid framställning av boscage-liknande tennoxid genom enkel hydrotermisk väg i ett steg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumtenn(IV)oxidtrihydrat används vid framställning av boscage-liknande tennoxid genom enkel hydrotermisk väg i ett steg.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i etanol och aceton.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12209-98-2
Molekylformel H6Na2O6Sn
Molekylvikt (g/mol) 266.732
MDL-nummer MFCD00150189
InChI-nyckel SFXJSNATBHJIDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium stannate trihydrate, unii-nj7c1v83kg, nj7c1v83kg, sodium stannate inci, sodium stannate vandf, disodium stannate, trihydrate, sodium stannate iv trihydrate mi, 2na.so3n.3h2o, sodiumstannatetrihydrate, sodium tin iv oxide trihydrate
PubChem CID 21977542
IUPAC-namn dinatrium;dioxid(oxo)tenn;trihydrat
LEDER O.O.O.[O-][Sn](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tin(IV) oxide trihydrate
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,8677
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol and acetone.
Formel vikt 266.75 (212.67 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.