Läs mer
Natriumtriacetoxyborhydrid, 95 %
Beskrivning
Natriumtriacetoxiborhydrid används som reagens vid reduktiv aminering av ketoner, aldehyder och laktamisering av karbonylföreningar med aminer. Det fungerar också som ett reduktionsmedel vid organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Natriumtriacetoxiborhydrid används som reagens vid reduktiv aminering av ketoner, aldehyder och laktamisering av karbonylföreningar med aminer. Det fungerar också som ett reduktionsmedel vid organisk syntes.
Löslighet Löslig i
dimetylsulfoxid, metanol, bensen, toluen, terahydrofuran, dioxan och metylenklorid.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, vatten, alkoholer och syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium triacetoxyborohydride |
| Smältpunkt | ∼110 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN3396 |
| Beilstein | 4047608 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Löslig i dimetylsulfoxid, metanol, bensen, toluen, terahydrofuran, dioxan och metylenklorid. |
| Formel vikt | 211.94 |
| Procent renhet | 95% |
Säkerhet och hantering
- Sodium triacetoxyborohydride
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium triacetoxyborohydride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.