Läs mer
Natriumtriacetoxyborhydrid, 97 %
Produktkod. 10184970 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10184970 25 g Glasflaska 25g
10677431 100 g Glasflaska 100g
10513094 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10184970 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 291820250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.00 SEK
    822.65 SEK / 25g
    Save 117.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56553-60-7 | C6H10BNaO6 | 211,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56553-60-7
Molekylformel C6H10BNaO6
Molekylvikt (g/mol) 211.94
MDL-nummer MFCD00012211
InChI-nyckel HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym c6h10bnao6, sodium triacetoxyboron 1-, pubchem12871, sodium triacetoxy borohyride, sodium triacetyloxyboron 1-, tris acetoxy hydroborate sodium salt, sodium bis acetyloxy-$l^ 2-boranuidyl acetate
IUPAC-namn natriumbis(acetyloxi)boranuidylacetat
LEDER [Na+].CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium triacetoxyborohydride
Smältpunkt 114 °C till 118 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NaB(O2CCH3)3H
Kvantitet 25 g
Fieser 12,453; 13,283; 06,553; 16,309
Merck Index 15, 8822
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar. Andra lösligheter: lösliga i thf, acetonitril, 1,2-dikloretan
Formel vikt 211.94
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium triacetoxyborohydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
Skyddsangivelse
  • P223-Undvik all kontakt med vatten.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P402-Förvaras torrt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.