Läs mer
Sodium triacetoxyborohydride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium triacetoxyborohydride |
| CAS | 56553-60-7 |
| Smältområde | 110°C to 114°C |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Sodium triacetoxyborohydride, Sodium triacetoxyborohydride |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.94 |
| Kvalitet | Not Available |