Läs mer
Natriumtrikloratacetat, 97 %
Produktkod. 11498846
Change view
Kvantitet:
10 g
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
10g
250g
5000g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498846 1000 g 1000g
11403970 10 g 10g
11408856 250 g 250g
11418856 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11498846 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17004.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 650-51-1 | C2Cl3NaO2 | 185,36 g/mol
Natriumtrikloracetat, används i syrabindande reagens i textilindustrin i färgningsprocessen. Natriumtrikloracetat har tidigare rapporterats vara ett effektivt denatureringsreagens för proteiner applicerades på poly(l-lysin) och poly(l-glutaminsyra) för att se dess effekter på en spiral-till-helix-övergång och på de kemiska reaktiviteterna hosε -aminogrupp av poly(l-lysin). Tillsats av natriumtrikloracetat till poly-(l-lysin) inducerade en spiralformad konformation även vid neutralt pH därε -aminogruppen i polymeren protonerades.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriumtrikloracetat, används i syrabindande reagens inom textilindustrin i färgningsprocessen. Natriumtrikloracetat har tidigare rapporterats vara ett effektivt denatureringsreagens för proteiner applicerades på poly(l-lysin) och poly(l-glutaminsyra) för att se dess effekter på en spiral-till-helix-övergång och på de kemiska reaktiviteterna hos ε-aminogruppen av poly(l-lysin). Tillsats av natriumtrikloracetat till poly-(l-lysin) inducerade en spiralformad konformation även vid neutralt pH där ε-aminogruppen i polymeren protonerades.
Löslighet Löslig i vatten
, etanol, metanol, aceton.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 650-51-1
Molekylformel C2Cl3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 185.36
MDL-nummer MFCD00064198
InChI-nyckel SAQSTQBVENFSKT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trichloroacetate, tca-sodium, trichloroacetic acid sodium salt, antiperz, antyperz, tca sodium, acp grass killer, sodium tca, varitox, stca
PubChem CID 23681045
ChEBI CHEBI:81976
IUPAC-namn natrium;2,2,2-trikloracetat
LEDER C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium trichloroacetate
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 3572664
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,9627
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, metanol, aceton.
Formel vikt 185.37
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium trichloroacetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium trichloroacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.