Läs mer
Natriumtricyanometanid, TRC
Produktkod. 30006461
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006461 100 mg
30135853 500 mg
30138044 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006461 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS673658100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36603-80-2
Molekylformel C4 N3 . Na
Molekylvikt (g/mol) 113.053
IUPAC-namn natrium; metantrikarbonitrin
LEDER [Na+].N#C[C-](C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Tricyanomethanide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4N3.Na/c5-1-4(2-6)3-7;/q-1;+1
Formel vikt 112.999