Läs mer
Natriumtricyanometanid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Tricyanomethanide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4N3.Na/c5-1-4(2-6)3-7;/q-1;+1 |
| Formel vikt | 112.999 |