Läs mer
Sodium triethylborohydride, 1M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10490471 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
AcroSeal™ Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10490471 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10740775 800 mL AcroSeal™ Glass bottle 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10490471 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 200031000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium triethylborohydride
Namnnotering 1M solution in THF
CAS 17979-81-6, 109-99-9
Färg Färglös
Densitet 0.8900g/mL, 0.89
Flampunkt −17°C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C6H16BNa
Linjär formel NaB(C2H5)3H
MDL-nummer MFCD00011704
Kvantitet 100 mL
Synonym sodium triethylborohydride, sodium triethylborate, sodium triethylhydroborate, sodium triethylhydridoborate, sodium triethylhydroborate 1-, sodium triethylborohydride solution, sodium triethyl-? 2-boranuide, sodiumtriethylborohydride 1m in toluene
Löslighetsinformation Solubility in water: rzacts.
InChI-nyckel YDTZLEUIYNMRLQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Na+].CC[BH-](CC)CC
IUPAC-namn natrium;trietylbor(1-)
Molekylvikt (g/mol) 121.99
PubChem CID 23667700
Formel vikt 121.99
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.