Läs mer
Natriumtriflinat, TRC
Produktkod. 17964725
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17964725 1 g
1 options
Produktkod. 17964725 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6736901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Triflinate
CAS 2926-29-6
Molekylformel C F3 O2 S . Na
Kvantitet 1 g
Synonym Perfluoromethane Sulfinate Sodium, Methanesulfinic acid, 1,1,1-trifluoro-, sodium salt (1:1) (ACI, Methanesulfinic acid, trifluoro-, sodium salt (8CI, 9CI), Langlois reagent, Sodium triflinate, Sodium trifluoromethanesulfinate, Sodium trifluoromethylsulfinate
InChI formel InChI=1S/CHF3O2S.Na/c2-1(3,4)7(5)6;/h(H,5,6);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].[O-]S(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn natrium; trifluorometanesulfinat
Molekylvikt (g/mol) 156.06
Formel vikt 155.9469