Läs mer
Sodium Trifluoroacetate-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Trifluoroacetate-13C2 |
| CAS | 1794767-05-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | 13C2F3NaO2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Trifluoroacetic Acid-13C2 Sodium Salt, Sodium Trifluoromethanecarboxylate-13C2, Sodium Trifluoroacetic Acid Salt-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1,2+1; |
| LEDER | O=[13C]([O-])[13C](F)(F)F.[Na+] |
| IUPAC-namn | sodium;2,2,2-trifluoroacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.99 |
| Visa mer |