Läs mer
Natriumtrifluoracetat, 98 %
Descripción
Natriumtrifluoracetat används i syrakatalyserade reaktioner. Det används också som en mellanprodukt för aktiva farmaceutiska ingredienser (API ). Vidare fungerar det som en prekursor för trifluormetylering av aldehyder med användning av koppar(I)halogenid som katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Natriumtrifluoracetat används i syrakatalyserade reaktioner. Det används också som en mellanprodukt för aktiva farmaceutiska ingredienser (API ). Vidare fungerar det som en prekursor för trifluormetylering av aldehyder med användning av koppar(I)halogenid som katalysator.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser. Hygroskopisk. Fuktkänslig.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Sodium Trifluoroacetate |
| Smältpunkt | ∽207 °C (dekomposition) |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 3597949 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| IUPAC-namn | natrium;2,2,2-trifluoracetat |
| Formel vikt | 136 |
| Procent renhet | 98% |
Seguridad y manipulación
- Sodium trifluoroacetate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium trifluoroacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.