Läs mer
Sodium trifluoroacetate, 98%
Produktkod. 11462048
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11462048
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14613.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 2923-18-4 | C2F3NaO2 | 136.01 g/mol
Natriumtrifluoracetat används i syrakatalyserade reaktioner. Det används också som en mellanprodukt för aktiva farmaceutiska ingredienser (API ). Vidare fungerar det som en prekursor för trifluormetylering av aldehyder med användning av koppar(I)halogenid som katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumtrifluoracetat används i syrakatalyserade reaktioner. Det används också som en mellanprodukt för aktiva farmaceutiska ingredienser (API ). Vidare fungerar det som en prekursor för trifluormetylering av aldehyder med användning av koppar(I)halogenid som katalysator.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser. Hygroskopisk. Fuktkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2923-18-4
Molekylformel C2F3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 136.01
MDL-nummer MFCD00013217
InChI-nyckel UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium salt
PubChem CID 517019
LEDER [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium trifluoroacetate
Smältpunkt ∼207°C (decomposition)
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 100 g
Beilstein 3597949
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn natriumtrifluoracetat
Formel vikt 136
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium trifluoroacetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium trifluoroacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.