Läs mer
Sodium Trifluoroacetate, Honeywell™
Produktkod. 15631580 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15631580 10 g 10g
1 options
Produktkod. 15631580 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 1784010G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Trifluoroacetate
CAS 2923-18-4
Kvantitet 10 g
Molekylformel C2F3NaO2
Linjär formel CF3COONa
MDL-nummer MFCD00013217
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3597949
Synonym sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium salt
InChI-nyckel UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn sodium trifluoroacetate
Molekylvikt (g/mol) 136.01
PubChem CID 517019
Formel vikt 136.01g/mol
Procent renhet ≥99%
Densitet 1.49g/mL