Läs mer
Natriumtrifluoracetat, TRC
Produktkod. 30007393
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30007393 2.5 g 2.5g
18070210 250 mg -
17979849 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007393 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6550202.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2923-18-4
Molekylformel C2 F3 O2 . Na
Molekylvikt (g/mol) 136.01
Synonym Acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt (1:1), Acetic acid, trifluoro-, sodium salt (8CI,9CI), Sodium 2,2,2-trifluoroacetate, Sodium perfluoroacetate, Sodium trifluoroacetate, Sodium trifluoromethanecarboxylate, Trifluoroacetate sodium, Trifluoroacetic acid, sodium salt, Trifluoroacetic Acid Sodium, Trifluoroacetic acid sodium, Sodium Trifluoroacetate, Sodium Trifluoroacetate
IUPAC-namn natrium; 2,2,2-trifluoracetat
LEDER [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Trifluoroacetate
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Formel vikt 135.9748