Läs mer
Natriumtrifluorometansulfinat, 98 %
Produktkod. 15206723 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15206723 1 g 1g
15279896 5 g 5g
15289896 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15206723 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454990010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2926-29-6 ∣ CF3NaO2S ∣ 156,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2926-29-6
Molekylformel CF3NaO2S
Molekylvikt (g/mol) 156.06
InChI-nyckel KAVUKAXLXGRUCD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trifluoromethanesulfinate, sodium trifluoromethanesulphinate, sodium trifluoro-methanesulfinate, trifluoromethanesulfinic acid sodium salt, methanesulfinic acid, trifluoro-, sodium salt, langlois reagent, chf3o2s.na, acmc-209h7v, ksc563a2r, sodium trifluoromethylsulfinate
PubChem CID 23690734
IUPAC-namn natrium;trifluormetansulfinat
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium trifluoromethanesulfinate
Smältpunkt 350,0 °C
Fysisk form Kristallint pulver och/eller kristaller
Kvantitet 1 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel CF3SO2Na
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 156.06
Procent renhet 98%
Kvalitet Ograderat
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium trifluoromethanesulfinate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.