Läs mer
Natriumtrifluormetansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11455666
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455666 100 g 100g
11435666 5 g 5g
11445666 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455666 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20776.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2926-30-9 | CF3NaO3S | 172.053 g/mol
Natriumtrifluormetansulfonat används vid framställning av N-fluoro-2-metylpyridiniumtriflat genom reaktion med dikvävedifluorid som reagens. Det används också som en kaotropisk mobilfastillsats i omvänd fasvätskekromatografi (RP-LC).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumtrifluormetansulfonat används vid framställning av N-fluoro-2-metylpyridiniumtriflat genom reaktion med dikvävedifluorid som reagens. Det används också som en kaotropisk mobilfastillsats i omvänd fasvätskekromatografi (RP-LC).
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2926-30-9
Molekylformel CF3NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 172.053
MDL-nummer MFCD00061607
InChI-nyckel XGPOMXSYOKFBHS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trifluoromethanesulfonate, sodium triflate, trifluoromethanesulfonic acid sodium salt, sodium trifluoro methane sulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, sodium salt, pubchem23598, cf3so3na, acmc-1cfau, sodiumtrifluoromethanesulfonate, ksc491a1d
PubChem CID 23676748
IUPAC-namn natrium;trifluormetansulfonat
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt 251°C to 255°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 3728797
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 172.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.